Learn More
BRAND™ Louches d’échantillonnage
Code produit. 10568401 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10568401
Marque: BRAND™ 90438
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Structure en PTFE avec rebord et bec verseur renforcés. La poignée en PTFE comprend un noyau en acier.
  • En PTFE
  • La poignée en PTFE comprend un noyau en acier
  • Inclut un bec verseur et un rebord renforcés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Louche d’échantillonnage
Matériau PTFE
Comprend Avec rebord et bec verseur renforcés
Capacité (métrique) 100 mL
Diamètre (métrique) externe 55 mm
Hauteur (métrique) 65 mm