Learn More
Masterflex™ Flacons pour échantillons stérilisés
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Description
L’ensemble sécurisé bouchon / tubulure monobloc élimine tout risque de contamination et de perte de produit dû à des connexions desserrées.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
À utiliser avec (application) | Transfert en toute sécurité, échantillonnage et stockage de produits et réactifs biopharmaceutiques dans des applications allant de la recherche au traitement. |
Matériau | Plastique |
Closure Included | Oui |
Joint de fermeture | Sans soudure |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Flacons pour échantillons stérilisés >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu