Learn More
Buerkle™ Bécher angulaire pour une utilisation avec la tige télescopique Buerkle™.
Le bécher peut être adapté à différentes formes de récipients par un angle de réglage (jusqu’à 90°).
Marque: Buerkle™ 5354-0100
64.51 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- PP
- Pour l’industrie et le traitement des eaux
Spécification
Verseur | |
Not Autoclavable | |
1 000 ml | |
Pour l’industrie et le traitement des eaux |
Polypropylène | |
33.81 oz. | |
Angulaire |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Water analysis
Taille: 7.3 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Bécher angulaire pour une utilisation avec la tige télescopique Buerkle™. > Matériau : Polypropylène ; Capacité : 1000 ml ; Angulaire
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu