Learn More
Buerkle™ Sachet d’échantillonnage, SteriBag Blue
BIOPHARMA
Code produit. 16399541 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
650 ml
1650 ml
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 16399541
Marque: Buerkle™ 53447012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le sachet d’échantillonnage stérile SteriBag Blue est particulièrement adapté à une utilisation dans les secteurs alimentaire, alimentaire animale et pharmaceutique. Pour éviter tout danger relatif aux corps étrangers en production, les sachets pour échantillons et la languette de fermeture à détacher sont colorés en bleu.
  • PE, bleu
  • Haute visibilité et fiabilité dans le cadre d’un contrôle visuel
  • Étanche aux liquides, convient au stockage et au transport de milieux solides, semi-solides et liquides
  • Avec zone d’écriture
  • Stériles, sans RNase ni DNase et apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sachets
Capacité (métrique) 1650 ml
Certifications/Conformité Certificat alimentaire
Couleur Bleu
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Volume plein 1650 ml
Nb par paquet 250
Dimensions (L x l) 305 x 178 mm
Longueur (métrique) 305 mm
Largeur (impériale) 7,01 in
Largeur (métrique) 178 mm
Type de produit Sachet d’échantillonnage