Learn More
Buerkle™ Sachet d’échantillonnage, SteriBag Blue
Le sachet d’échantillonnage stérile SteriBag Blue est particulièrement adapté à une utilisation dans les secteurs alimentaire, alimentaire animale et pharmaceutique. Pour éviter tout danger relatif aux corps étrangers en production, les sachets pour échantillons et la languette de fermeture à détacher sont colorés en bleu.
Marque: Buerkle™ 5344-7008
Description
- PE, bleu
- Haute visibilité et fiabilité dans le cadre d’un contrôle visuel
- Étanche aux liquides, convient au stockage et au transport de milieux solides, semi-solides et liquides
- Avec zone d’écriture
- Stériles, sans RNase ni DNase et apyrogènes
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
650 ml | |
Bleu | |
Denrées alimentaires | |
Stérile | |
500 | |
229 mm | |
140 mm |
Sachets | |
Certificat alimentaire | |
Oui | |
Polyéthylène | |
650 ml | |
229 x 140 mm | |
5,51 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
J103650 | Certificat de conformité | 06/03/2025 | 5344-7008 |
J103200 | Certificat de conformité | 06/03/2025 | 5344-7008 |
J101545 | Certificat de conformité | 07/12/2024 | 5344-7008 |
J101021 | Certificat de conformité | 07/12/2024 | 5344-7008 |
J100728 | Certificat de conformité | 07/12/2024 | 5344-7008 |