Learn More
Merck Système de filtration Samplicity™ G2
Code produit. 15636464 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu vif
Vert brillant
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15636464
Marque: Merck SAMP2SYSB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système de filtration sous vide avec les filtres Millex™ pour la préparation des échantillons pour HPLC.
Présentation du système Samplicity™ G2
  • Le système de filtration Samplicity™ G2 permet une filtration sous vide de jusqu’à 8 échantillons à la fois, directement dans des flacons de HPLC.
  • Filtration pour préparation d’échantillons pour HPLC sans seringue. L’échantillon est ajouté à un entonnoir adaptateur sur un filtre Millex™ standard de 33 mm (filtres Millex™ pour système Samplicity™ G2) ou à un entonnoir et un filtre intégrés (filtre Millex Samplicity™)
  • Le système Samplicity™ G2 a un impact ergonomique inférieur à celui de la filtration par seringue manuelle
Applications : HPLC ; filtration d’échantillons visqueux ou chargés de particules pour HPLC
Informations sur la commande
Ne comprend pas de filtres Millex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu vif
Contenu et stockage Base, couvercle, plateau de flacons, bac à déchets, tubulure
À utiliser avec (équipement) Filtres Millex™ (non stériles)
Matériau Polypropylène avec composants en polyester et silicone
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons d’analyse ; chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Matériau de boîtiers PVDF
Comprend Base, couvercle, plateau de flacons, bac à déchets, tubulure
Quantité 1 kit
Dimensions (L x l x H) 44,5 x 10,2 x 9,1 cm
Diamètre (métrique) du filtre 33 mm