Learn More
Cytiva Vanne d’échantillonnage
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système automatisé de purification de protéines AKTA Start
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une utilisation avec le système automatisé de purification des protéines AKTA Start. La vanne d’échantillonnage permet au tampon ou à l’échantillon d’entrer dans le passage d’écoulement. La vanne d’échantillonnage permet l’application directe de l’échantillon sur la colonne à l’aide de la pompe.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Permet l’application directe de l’échantillon sur la colonne à l’aide de la pompe |
| À utiliser avec (équipement) | Système automatisé de purification de protéines AKTA Start |