Learn More
BUCHI Jeu de tubes à échantillons
Garantissez sécurité, précision et durabilité avec ces tubes. Le kit de tubes à échantillons BUCHI™ est idéal pour les instruments Kjeldahl et pour hydrolyse.
Marque:  BUCHI 037377
Code produit. 10394291
  • 378.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Longue durée de vie grâce à un verre extrêmement épais, unique et de haute qualité
  • Protection contre la corrosion grâce à des dimensions précises des joints en verre
  • Bonnes protections d’étanchéité contre les vapeurs dangereuses
  • La conception du tube élimine les points chauds et les bris de verre
  • Haute précision avec joints étanches
  • Fiabilité du traitement automatisé des échantillons
Spécification
Spécification
Jeu de tubes à échantillons
Volumes d’échantillons inférieurs à 200 ml (volume) ou 5 g (poids)
Verre
300 mL
Kjeldahl et instruments pour hydrolyse