Learn More
Buerkle™ Cuillère d’échantillonnage en acier inox
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inox AISI 304 (1.4301)
- Largement résistant aux produits chimiques (et non contre les acides et les alcalis)
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 |
| Description | Cuillère Poly |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 9 ml |
| Couleur | Argent |
| Certifications/Conformité | Certificat de matériel |
| Jetable | Non |
| Type de produit | Cuillère Poly |
| Longueur (impériale) | 19,69 in |
| Dimensions | 500 mm |
| Afficher plus |