Learn More
Spex CertiPrep™ Porte-flacon SamplePrep
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsCode nomenclature Nacres: MA.02
Click to view available options
Quantité:
1 Paquets
Conditionnement:
1 pièce
Description
Bloc de mousse épais et robuste qui peut contenir 16 tubes standard de 50 ml dans l’homogénéisateur GenoGrinder 2010 de SPEX SamplePrep. Bloc de mousse robuste pour maintenir les tubes d’échantillon solidement dans la pince 2189
Spécification
Spécification
| Type de produit | Support de flacons |
| Quantité | 1 Paquets |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spex CertiPrep™ Porte-flacon SamplePrep >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu