Learn More
Spex CertiPrep™ Flacon cryogénique en polycarbonate SamplePrep
Pour une utilisation avec un ensemble de pinces larges 2199 pour le broyage des milieux avec un homogénéiseur Spex SamplePrep
Marque: Spex CertiPrep™ 2252-PC-30
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Flacon cryogénique en polycarbonate avec bouchon à vis, 160 mm x 121 mm, 15 ml. Contient des milieux de broyage jusqu’à 3/8 po et s’adapte à l’homogénéiseur SPEX SamplePrep support 2197 et 2661 cryo-bloc. À utiliser avec un ensemble de pinces larges 2199. Charge de broyage par flacon 6 ml. Vendu sous forme de boîte de 30 flacons.- Contient une charge de broyage de 6 ml par flacon
- En polycarbonate pour un broyage cryogénique
Spécification
15,8 mm | |
15 ml | |
30 | |
101,6 mm | |
Grand ensemble de pinces 2199 |
PC | |
Avec bouchon à vis | |
Bouchon à vis | |
30/boîte |