Learn More
Spex CertiPrep™ Ensemble de plateaux à emboîter Sample Prep
Code produit. 15136705 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Ensemble de plateaux à emboîter, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: MA.02
Click to view available options
Type de produit:
Ensemble de plateaux à emboîter
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15136705
Marque: Spex CertiPrep™ 2189T
Les plateaux maintiennent les échantillons en toute sécurité pendant le processus de broyage
Ensemble de trois plateaux à emboîter permettant de maintenir et d’empiler verticalement les plaques de titration de manière sécurisée sur la pince réglable 2189 utilisée avec l’homogénéisateur SPEX SamplePrep GenoGrinder 2010.
  • Les plateaux à emboîter peuvent maintenir verticalement jusqu’à six plaques de titration à puits profonds de manière sécurisée dans la pince réglable 2189
  • Les plateaux maintiennent les échantillons en toute sécurité pendant le processus de broyage
  • Le kit comprend deux plateaux à emboîter intermédiaires et un plateau inférieur
Spécification
Type de produit Ensemble de plateaux à emboîter
Quantité 1 Paquets
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spex CertiPrep™ Ensemble de plateaux à emboîter Sample Prep >