Learn More
Spex CertiPrep™ Cylindre de broyage en céramique Sample Prep
L’extrémité biseautée aide à couper la matrice d’échantillon, ce qui permet d’assurer une bonne homogénéisation et de maximiser les taux d’extraction
Marque: Spex CertiPrep™ 2184
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cylindre de broyage en céramique de taille moyenne, 8 mm x 16 mm, avec extrémités biseautées pour une utilisation avec des tubes à centrifuger standard de 15 ml standard. Utile pour mélanger des échantillons pour les méthodes d’extraction telles que l’analyse des résidus de pesticides (QuEChERS) ou l’extraction d’huile de poisson et de fruits de mer. Les extrémités biseautées aident les cylindres à couper la matrice d’échantillon pendant le traitement, ce qui garantit une extraction complète de l’analyte dans le solvant. En général, deux cylindres sont utilisés par flacon d’échantillon. Livrés en sachets de 100.- Chimiquement inerte
- L’extrémité biseautée aide à couper la matrice d’échantillon, ce qui permet d’assurer une bonne homogénéisation et de maximiser les taux d’extraction
- À utiliser avec des tubes standard de 15 ml
Spécification
Cylindre de broyage en céramique | |
Tubes standard de 15 ml | |
100/paquet |