Learn More
Labcon™ Sample Dilution Vials with Attached Caps
These sample dilution vials with attached caps come packaged in bulk or sectioned boxes.
46.30€ - 148.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 1.5 in. |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 38.1 mm |
Matériau | Polystyrene |
Volume (métrique) | 25 mL |
À utiliser avec (application) | Beckman Coulter™-style Blood Cell Counters and Benchtop Dilutions |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17577876
|
Labcon™
2025-800-000-9 |
Vials with Attached Caps in Bulk |
148.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17587876
|
Labcon™
2030-550-000-9 |
Vials with Attached Caps in Sectioned Box |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- For Beckman Coulter™-style blood cell counters and benchtop dilutions
- Clear, virgin polystyrene
- Attached leak-proof, natural polyethylene cap
- Made in USA
Spécification
1.5 in. | |
Polystyrene | |
Beckman Coulter™-style Blood Cell Counters and Benchtop Dilutions | |
Not Autoclavable | |
57.4 mm | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
Yes |
38.1 mm | |
25 mL | |
2.26 in. | |
Screw Cap | |
1000 | |
Dilution Vial |