Learn More
Serva Electrophoresis™ Sample Buffer, 2X
Marque: Serva Electrophoresis™ 4253301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Bleu | |
7 | |
Native Gel Electrophoresis | |
Inodore |
2X | |
Solution | |
1M 6-aminocaproic acid, 100mM BisTris-HCl (pH 7.0), 100mM NaCl, 20% glycerol, 0.1% Serva Blue G | |
20mL |