Learn More
Buerkle™ UniSampler Ex
UniSampler Ex Buerkle™ spécialement conçu pour l’échantillonnage de liquides inflammables de la catégorie de danger AI (VbF, par exemple carburant).
Marque: Buerkle™ 5314-3000
455.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Beschreibung
- Complet dans un étui de transport pratique comprenant un tuyau de 4 m (NBR), un flacon en verre de 1000 ml, un adaptateur pour flacons, un support pour flacons, une pompe à vide, un câble de mise à la terre et poids de tuyau en laiton
- Approbation du PTB D-333-009 618/00
- Le flacon et le tuyau en verre sont connectés de manière à ce qu’ils conduisent l’électricité et soient mis à la terre via un câble de mise à la terre
- Échantillonneur pour échantillons liquides à partir d’une profondeur déterminée avec précision, avec pompe à vide manuelle
- L’échantillonnage à l’aide de pompes à vide présente l’avantage que le liquide entre en contact uniquement avec le tuyau d’aspiration et le flacon d’échantillon d’origine
Spezifikation
Échantillonneur à vide manuel | |
NBR | |
Liquides inflammables de la catégorie de danger AI (VbF, par exemple : combustible) |
NBR, verre, polypropylène, PVC | |
1 000 ml |