Learn More
WTW™ Flacon d’échantillon
WTW offre une grande variété de flacons de mesure et de récipients de mesure avec adaptateurs pour mesurer le BSB, la respiration du sol, la dégradabilité selon les normes de l’OCDE 301F, les tests de fermentation, le biogaz et bien plus encore. Ils ont tous été testés dans leurs applications respectives et prennent donc en charge des mesures précises.
Marque: WTW™ 209103
23.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Flacon échantillon, 500mL, Pour OxiTop™ Control B 6: Kit pour respiration des sols (aérobie)avec 6 unités de mesure complètes composées de 6 têtes OxiTop™ C, 6flacons 6403H, 6 adaptateurs OxiTop™ AD/SKautoclavable), et accessoiresSpécification
500 mL | |
Respirométrie |