Learn More
Buerkle™ Béchers à échantillons avec couvercle
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Couvercle à vis rouge étanche aux liquides
- Peut être autoclavé sans couvercle
- Bécher en polypropylène, couvercle en PEBD
- Résistance à la température du bécher : −20° à +120°C
- Résistance à la température du couvercle : −80° à +75°C
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Couleur | Translucide |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Comprend | Couvercle |
| Matériau | PP |
| Température max. (métrique) | Bécher de -20°C à +120°C ; bouchon de -80°C à +75°C. |
| Quantité | Pièce |
| Stérilité | Non-sterile |
| Poids (métrique) | 0,01 kg |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Afficher plus |