Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert Samco™
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement.
Marca: Thermo Scientific™ 334-11
23.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Descripción
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert universelles Thermo Scientific™ Samco™ équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
Recommandé dans les cas suivants : Applications de recherche
Especificaciones
2,2 ml | |
2,5 mm | |
Non stérile | |
Non | |
3,1 ml | |
Pipette de transfert à usage général |
Poire universelle de petite taille, 4 pouces, 3,1 ml | |
PEBD | |
22 | |
En vrac, 400/boîte | |
10,33 cm | |
Oui |
Vidéos
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1321665 | Certificat de conformité | 08/06/2021 | 334-11 |
1318470 | Certificat de conformité | 18/05/2021 | 334-11 |
1318469 | Certificat de conformité | 05/05/2021 | 334-11 |
1318468 | Certificat de conformité | 22/04/2021 | 334-11 |
1318113 | Certificat de conformité | 20/04/2021 | 334-11 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.