Learn More
S Murray and Co™ Ciseaux en acier inox SAMCO™
Code produit. p-8000754
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
125 mm
Blade Style:
Structuré
Type de pointe:
Droit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12348099
Marque: S Murray and Co™ E828/01
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces ciseaux pour une vaste gamme d’applications. Les ciseaux en acier inox S Murray™ SAMCO™ sont disponibles dans une variété de styles de lames et de pointes pour répondre à vos besoins.
  • Entièrement garantis pour une utilisation normale et soumis à des procédures d’inspection de qualité strictes
Spécification
Type de produit Ciseaux en acier inoxydable
Blade Style Structuré
Longueur (métrique) 115 mm
Matériau Acier inoxydable
Description Pointes très fines et poignées ouvertes
Type de pointe Droit