Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à usage spécifique Samco™
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce à ces pipettes de transfert à usage spécifique, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles.
Marque: Thermo Scientific™ 336NL-1S
64.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles. Leur conception monobloc comprennent une poire de pipette intégrée qui élimine la nécessité de bouchage, de conditionnement et d’autoclavage et empêche toute contamination croisée.
- En PE non toxique et incassable
- Leurs surfaces à faible affinité –empêchent la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
- Non stériles
Spécification
1,9 ml | |
6,6 mm | |
Stérile | |
Emballage individuel, 500/boîte | |
15,4 cm |
Pipettes de transfert B/B-PET™ Samco 5,0 ml, 6 po., stériles, emballage individuel, boîte blanche | |
Polyéthylène basse densité | |
Non | |
5,0 ml | |
Pipette de transfert à usage spécial |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.