Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à tige étroite Samco™
Description
Éliminez le bourrage, l’emballage et l’autoclavage grâce aux pipettes de transfert à tige étroite Thermo Scientific™ Samco™. Ces pipettes en polyéthylène empêchent toute contamination croisée et sont utilisées pour les applications de banques de sang telles que les procédures de sédimentation. La conception à unité unique est dotée d’une poire de pipette intégrée et d’un tube à tige flexible à échantillonner à partir de tubes étroits ou de petits tubes.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
Specifications
Specifications
| Contenance du bulbe (métrique) | 3.3 ml |
| Description | Pipette de transfert Sedi-Pet, tige étroite, ampoule standard 15,3 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 2.5mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Stérile |
| Gouttes/ml | 26 |
| Graduée | Non |
| Quantité | 20 x 25/pk . 4000/Cs . |
| Type d’emballage | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte |
| Volume (métrique) | 4.6mL |
| Show More |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.