Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à tige étroite Samco™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11387863
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
1,2 ml
4,0 ml
4 ml
4.6mL
4,6 ml
6,7 ml
6.7mL
15 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
0,8 ml
0,9 ml
3,0 ml
3 ml
3 ml
3,3 ml
3.3 ml
11,6 ml
8mL
Type d’emballage:
20/sachet
20 / sac, 200 / sachet, 2000 / boîte
20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
20 / sac, 760 / sachet, 6080 / boîte
500/boîte
Emballage individuel
En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte
En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
Conditionnement:
200 PCS
250 PCS
250 pièces
4000 pièces
500 pièces
760 PCS
Code produit. 11387863
Marque: Thermo Scientific™ 241NL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour travailler avec des tubes et des récipients étroits qui présentent des ouvertures de taille réduite.
Éliminez le bourrage, l’emballage et l’autoclavage grâce aux pipettes de transfert à tige étroite Thermo Scientific™ Samco™. Ces pipettes en polyéthylène empêchent toute contamination croisée et sont utilisées pour les applications de banques de sang telles que les procédures de sédimentation. La conception à unité unique est dotée d’une poire de pipette intégrée et d’un tube à tige flexible à échantillonner à partir de tubes étroits ou de petits tubes.
  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 0,8 ml
Description Pipettes de transfert Sedi-Pet™ 1,2 ml Samco, courte tige, non stériles, boîte blanche
Diamètre (métrique) externe 2,5 mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Non stérile
Graduée Non
Quantité 500/boîte
Type d’emballage 500/boîte
Volume (métrique) 1,2 ml
Longueur (métrique) 6,4 cm
Type Pipette de transfert à tige étroite
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.