Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert graduées Samco™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15377813
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
1,5 ml
3,9 ml
3.9mL
4,6 ml
4.8ml
5,8 mL
5,8 ml
5.8mL
7,5 ml
7,5 ml
7.5 ml
13,7 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Graduations:
0,1, 0,2, 0,3 ml
0,25, 0,5, 0,75, 1 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,5, 1, 1,5, 2 ml
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
1, 2, 3, 4, 5 ml
1, 2, 3 ml
Type d’emballage:
10/sachet, 500/boîte
10/sachet, 500/boîte.
20/sachet, 500/boîte.
20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte
Emballage individuel, 500/boîte
En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte
En vrac 500/sachet 10 sachets/boîte 5 000/boîte
En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
Lot de 500
Conditionnement:
1 pièce
250 pièces
4000 pièces
500 pièces
5000 pièces
Code produit. 15377813
Marque: Thermo Scientific™ 2121S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide de ces pipettes de transfert graduées en PE. La poire intégrée rend inutile tout raccordement, conditionnement et autoclavage.
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes de transfert graduées Thermo Scientific™ Samco™.Leur conception en une pièce offre une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage éliminant ainsi le risque de contamination croisée.
  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 2,1 ml
Description Pipette de transfert, petite ampoule, graduée à 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
Diamètre (métrique) externe 4,7 mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Stérile
Gouttes/ml 25
Graduée Oui
Graduations 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
Type d’emballage Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte
Volume (métrique) 3,9 ml
Longueur (métrique) 14,0 cm
Type Pipette de transfert graduée
Jetable Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.