Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert graduées Samco™
Description
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes de transfert graduées Thermo Scientific™ Samco™.Leur conception en une pièce offre une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage éliminant ainsi le risque de contamination croisée.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 1.8ml |
| Description | Pipette de transfert graduée jusqu’à 5 ml, 1 ml, 1,5 ml, 2 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 7.1mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Stérile |
| Gouttes/ml | 25 |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,5, 1, 1,5, 2 ml |
| Type d’emballage | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte |
| Volume (métrique) | 4.8ml |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.