Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert graduées Samco™
Description
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes de transfert graduées Thermo Scientific™ Samco™.Leur conception en une pièce offre une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage éliminant ainsi le risque de contamination croisée.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 3,5 ml |
| Description | Pipette de transfert, grande poire graduée à 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 4,6 mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Non stérile |
| Gouttes/ml | 25 |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml |
| Type d’emballage | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte |
| Volume (métrique) | 5,8 ml |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.