Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert graduées Samco™
Description
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes de transfert graduées Thermo Scientific™ Samco™.Leur conception en une pièce offre une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage éliminant ainsi le risque de contamination croisée.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 3,2 ml |
| Description | Pipettes de transfert graduées Samco 7,5 ml, large poire, stériles, graduations de 0,50 à 3 ml, emballage individuel, boîte blanche |
| Diamètre (métrique) externe | 7,9 mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml |
| Type d’emballage | Emballage individuel, 500/boîte |
| Volume (métrique) | 7,5 ml |
| Longueur (métrique) | 15,5 cm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.