Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15387833
Click to view available options
Volume (métrique):
0,025 ml
1,3 ml
1,5 ml
1,7 ml
1.5mm
1.5 ml
5,0 ml
5 ml
5 ml
5,8 ml
5.8mL
5.8 ml
8,7 ml
8.7mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
1 ml
1,0 ml
1 ml
1.1 ml
3,1 ml
3,3 ml
3.3 ml
3,3 ml
3,5 ml
3,7 ml
3.5 ml
4,8 ml
4.8ml
Type d’emballage:
10 / sac, 400 / boîte
20/sachet, 400/boîte
20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte
20 / sac, 400 / sachet, 4000 / boîte
20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
500/sachet, 5000/boîte
Emballage individuel
Emballage individuel, 400/boîte
En vrac (500/sachet, 4 000/boîte)
En vrac 250/sachet, 8 sachets/boîte, 2000/boîte
En vrac 400/sachet, 10 sachets/boîte, 4000/boîte
En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 3200/boîte
En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
Conditionnement:
250 pièces
3200 pièces
400 pièces
4000 pièces
500 pièces
Code produit. 15387833
Marque: Thermo Scientific™ 2351S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribuez de façon précise des petites gouttes dans des récipients de faible volume en utilisant les pipettes de transfert à pointe fine Thermo Scientific™ Samco™.
Ces pipettes de transfert à pointe fine vous permettent d’effectuer une distribution précise de petites quantités dans des récipients à petit volume.Conçues avec une poire pour pipette intégrée, ces pipettes sont idéales pour retirer les couches cellulaires et séparer les échantillons de sang.
  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • La surface à faible affinité – empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
  • Disponibles avec cône fin ou cône fin allongé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 3.5 ml
Description Pipettes de transfert longues et à extrémité fine, poire standard, 5,8 ml
Diamètre (métrique) externe 4.6mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Stérile
Gouttes/ml 50
Graduée Non
Quantité 400/Pk 3200/Cs (emballées individuellement )
Type d’emballage Emballage individuel
Volume (métrique) 5.8mL
Longueur (métrique) 15.7cm
Type Pipettes de transfert Fine Tip
Jetable Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.