Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
Description
Ces pipettes de transfert à pointe fine vous permettent d’effectuer une distribution précise de petites quantités dans des récipients à petit volume.Conçues avec une poire pour pipette intégrée, ces pipettes sont idéales pour retirer les couches cellulaires et séparer les échantillons de sang.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- La surface à faible affinité – empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
- Disponibles avec cône fin ou cône fin allongé
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 3.5 ml |
| Description | Pipettes de transfert longues et à extrémité fine, poire standard, 5,8 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 4.6 mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Non stérile |
| Gouttes/ml | 50 |
| Graduée | Non |
| Type d’emballage | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte |
| Volume (métrique) | 5.8 ml |
| Longueur (métrique) | 15.7 cm |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.