Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11323433
Click to view available options
Volume (métrique):
0,025 ml
1,3 ml
1,5 ml
1,7 ml
1.5mm
1.5 ml
5,0 ml
5 ml
5 ml
5,8 ml
5.8mL
5.8 ml
8,7 ml
8.7mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
1 ml
1,0 ml
1 ml
1.1 ml
3,1 ml
3,3 ml
3.3 ml
3,3 ml
3,5 ml
3,7 ml
3.5 ml
4,8 ml
4.8ml
Type d’emballage:
10 / sac, 400 / boîte
20/sachet, 400/boîte
20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte
20 / sac, 400 / sachet, 4000 / boîte
20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
500/sachet, 5000/boîte
Emballage individuel
Emballage individuel, 400/boîte
En vrac (500/sachet, 4 000/boîte)
En vrac 250/sachet, 8 sachets/boîte, 2000/boîte
En vrac 400/sachet, 10 sachets/boîte, 4000/boîte
En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 3200/boîte
En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
Conditionnement:
250 pièces
3200 pièces
400 pièces
4000 pièces
500 pièces
Code produit. 11323433
Marque: Thermo Scientific™ 231NL1S
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Distribuez de façon précise des petites gouttes dans des récipients de faible volume en utilisant les pipettes de transfert à pointe fine Thermo Scientific™ Samco™.
Ces pipettes de transfert à pointe fine vous permettent d’effectuer une distribution précise de petites quantités dans des récipients à petit volume.Conçues avec une poire pour pipette intégrée, ces pipettes sont idéales pour retirer les couches cellulaires et séparer les échantillons de sang.
  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • La surface à faible affinité – empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
  • Disponibles avec cône fin ou cône fin allongé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 1,0 ml
Description Pipettes de transfert longues et à pointe fine Samco 1,5 ml, petite poire, stériles, conditionnement individuel, boîte blanche
Diamètre (métrique) externe 3,0 mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Stérile
Graduée Non
Type d’emballage Emballage individuel, 400/boîte
Volume (métrique) 1,5 ml
Longueur (métrique) 10,4 cm
Type Pipette de transfert longue à pointe fine
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.