Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert précises Samco™
Distribuez avec précision de petits volumes allant de 20 à 400 μl grâce aux pipettes de transfert précises Thermo Scientific™ Samco™. Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable.
Marque: Thermo Scientific™ 784NL
Description
Effectuez des distributions précises de volumes de 20 à 400 μl grâce aux pipettes de transfert à volume exact Thermo Scientific™ Samco™. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
- En PE non toxique et incassable
- Non stériles
- Surface à faible affinité
- Peuvent être stockées au congélateur
Spécification
Pipettes de transfert précises Samco | |
Polyéthylène basse densité | |
Non | |
40 μl | |
Pipettes de transfert précises |
2.3mm | |
Non stérile | |
En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte | |
15.04cm | |