Learn More
S Murray™ Ciseaux de dissection SAMCO™
Utilisez ces ciseaux pour une variété d’applications. Les ciseaux de dissection S Murray™ SAMCO™ sont dotés de pointes fines, d’anneaux et d’une structure en acier inox.
3.20€ - 38.90€
Spécification
Type de produit | Ciseaux de dissection |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Blade Style | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Blade Style | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12942055
|
S Murray™
E103/01 |
Courbe | 112 mm |
17.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12338099
|
S Murray™
E101/02 |
Structuré | 125 mm |
7.84€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12328099
|
S Murray™
E101/01 |
Droit | 112 mm |
3.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12902055
|
S Murray™
E101/03 |
Structuré | 150 mm |
38.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ciseaux de dissection en acier inox
Spécification
Ciseaux de dissection | |
Acier inoxydable |