Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ 17 x 100mm Disposable Culture Tubes (DCTs)
Choose the material that suits your needs with these disposable culture tubes, in clarified polypropylene for strength and resistance, or polystyrene for superior clarity.
Marque: Thermo Scientific™ 17-009S
553.57 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 12.50000kg
Description
Perform most lab applications with Thermo Scientific™ Samco™ 17 x 100mm Disposable Culture Tubes, which deliver lot-to-lot uniformity and reliable performance. These chemical-free and biologically inert tubes are offered in clarified polypropylene for strength and resistance, or polystyrene for superior clarity. Each tube is precision molded and manufactured from premium grade materials by processes monitored with quality checks.
- Emballage pratique — en vrac ou conditionnés individuellement (stériles), en vrac ou en boîtes (non stériles)
- Disponibles avec bouchon à clipser à deux positions ou sans bouchon
- Disponibles en polypropylène (PP) ou en polystyrène (PS)
Spécification
Culture Tube | |
10,000 RCF | |
Tubes et bouchons à clipser, pré-assemblés | |
Naturel | |
Polystyrène | |
500 | |
Oui |
17 mm | |
Bleu | |
Bouchon à clipser | |
100 mm | |
25 | |
Stérile | |
Carré |