Learn More
Perchlorate de samarium(III), solution aq. à 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
88.60€ - 362.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13569-60-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3H2O13Sm |
Poids moléculaire (g/mol) | 466.71 |
Numéro MDL | MFCD00049769 |
Clé InChI | ONSMNAINZIBBGR-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | samarium 3+ ;triperchlorate, samarium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid samarium iii salt, samarium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade |
Nom IUPAC | Triperchlorate hydraté de samarium(3+) |
SMILES | O.[Sm+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15436335
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040567.09 |
10 g |
88.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446335
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040567.18 |
50 g |
362.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13569-60-3 | |
466.71 | |
ONSMNAINZIBBGR-UHFFFAOYSA-K | |
Triperchlorate hydraté de samarium(3+) |
Cl3H2O13Sm | |
MFCD00049769 | |
samarium 3+ ;triperchlorate, samarium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid samarium iii salt, samarium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade | |
O.[Sm+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Spécification
Samarium(III) perchlorate | |
Liquide | |
MFCD00049769 | |
samarium 3+ ;triperchlorate, samarium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid samarium iii salt, samarium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade | |
O.[Sm+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
466.71 | |
Réactif | |
Odorless |
13569-60-3 | |
Cl3H2O13Sm | |
UN3211 | |
ONSMNAINZIBBGR-UHFFFAOYSA-K | |
Triperchlorate hydraté de samarium(3+) | |
556.80 (448.70 Anhydrous) | |
50% w/w aq. soln. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATES, INORGANIQUES, SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-986-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only