Learn More
Oxyde de samarium(III), REacton™, 99,998 % (base de métaux), REM 100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
81.10€ - 690.00€
Identifiants chimiques
CAS 12060-58-1
Numéro MDL MFCD00011237
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11361438
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010915.06
5 g
81.10€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11351438
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010915.14
25 g
258.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11371438
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010915.22
100 g
690.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Samarium(III) oxide is used in optical and infrared absorbing glass to absorb infrared radiation. It finds use as a neutron absorber in nuclear power reactors to control the reaction. It is also used as a catalyst for the dehydration of primary alcohols to aldehydes or ketones. It forms samarium perchlorate when treated with perchloric acid, which is used as a reference material for checking the wavelength scale of a spectrophotometer in the range of 200 to 500 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12060-58-1
MFCD00011237
Spécification
Samarium(III) oxide
REM 100ppm
Poudre
MFCD00011237
Insoluble in water.
99.998%
1.97
2300°C
12060-58-1
(Base des métaux)
14,8347
348.7
Reacton™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-043-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante