Learn More
Oxalate de samarium(III) décahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
46.51€ - 144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14175-03-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H26O22Sm2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 750.97 |
Numéro MDL | MFCD00150489 |
Clé InChI | IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10 |
CID PubChem | 121488066 |
Nom IUPAC | acide oxalique ; samarium ; décahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
14175-03-2 | |
750.97 | |
IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N | |
121488066 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O |
C6H26O22Sm2 | |
MFCD00150489 | |
samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10 | |
acide oxalique ; samarium ; décahydrate |
Spécification
Samarium(III) oxalate decahydrate | |
Blanc | |
(REO) | |
Sm2(C2O4)3·10H2O | |
UN3288 | |
IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N | |
acide oxalique ; samarium ; décahydrate | |
121488066 | |
99.9% |
14175-03-2 | |
Cristalline | |
C6H26O22Sm2 | |
MFCD00150489 | |
samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O | |
750.97 | |
744.93 (564.78 Anhydrous) |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement
P280-P301+P312-P312-P363-P322-P501a
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wash contaminated clothing before reuse.
Specific measures (see label).
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA