Learn More
Nitrate de samarium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386268
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Samarium(III) nitrate hydrate is used as a catalyst in von Pechmann condensation for the preparation of coumarins. Further, it finds use in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. It is also used as a laboratory reagent. In addition to this, it is used in NMR spectroscopy for spectral resolution and is used for doping purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13759-83-6
Formule moléculaire H12N3O15Sm
Poids moléculaire (g/mol) 444.46
Numéro MDL MFCD00149857
Clé InChI HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
CID PubChem 203081
SMILES O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) nitrate hydrate
Point de fusion 78°C to 79°C
Couleur Jaune
pH ∼3
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Soluble in water and acetonitrile.
Nom IUPAC trinitrate de samarium(3+) ; hexahydrate
Poids de la formule 336.36 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.375 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Samarium(III) nitrate hydrate, REacton
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Samarium(III) nitrate, hexahydrate