Learn More
Nitrate de samarium(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
It is used in NMR spectroscopy for spectra resolution and is used for doping purpose. It is also used as a chemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Samarium(III) nitrate hexahydrate |
Point de fusion | 78°C to 79°C |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (REO) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and acetonitrile. |
Nom IUPAC | trinitrate de samarium(3+) ; hexahydrate |
Poids de la formule | 444.45 (336.36 Anhydrous) |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.