Learn More
Fluorure de samarium(III) anhydre, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
47.20€ - 662.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13765-24-7 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Sm |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.36 |
Numéro MDL | MFCD00049540 |
Clé InChI | OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | samarium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Sm+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011226.04 |
2 g |
47.20€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011226.09 |
10 g |
180.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011226.18 |
50 g |
662.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Samarium(III) fluoride is used as laboratory reagent, in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. It has specialized uses in phosphors, lasers, and thermoelectric devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13765-24-7 | |
207.36 | |
OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Sm+3] |
F3Sm | |
MFCD00049540 | |
samarium(3+) trifluoride |
Spécification
Samarium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Poudre | |
F3Sm | |
UN3288 | |
OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K | |
samarium(3+) trifluoride | |
207.35 | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
1306°C | |
13765-24-7 | |
(REO) | |
MFCD00049540 | |
Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids. | |
[F-].[F-].[F-].[Sm+3] | |
207.36 | |
99.99% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-367-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only