Learn More
Fluorure de samarium(III) anhydre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
162.00€ - 477.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13765-24-7 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Sm |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.36 |
Numéro MDL | MFCD00049540 |
Clé InChI | OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | samarium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Sm+3] |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11346918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013660.14 |
25 g |
162.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013660.22 |
100 g |
477.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
Samarium(III) fluoride has specialized uses in glass, phosphors, lasers, and thermoelectric devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13765-24-7 | |
207.36 | |
OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Sm+3] |
F3Sm | |
MFCD00049540 | |
samarium(3+) trifluoride |
Spezifikation
Samarium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Poudre | |
F3Sm | |
UN3288 | |
OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K | |
samarium(3+) trifluoride | |
207.35 | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
1306°C | |
13765-24-7 | |
(REO) | |
MFCD00049540 | |
Soluble moderately in strong mineral acids. Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Sm+3] | |
207.36 | |
99.9% | |
Odorless |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-367-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only