Learn More
chlorure de samarium(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
71.70€ - 229.00€
Identifiants chimiques
CAS 10361-82-7
Formule moléculaire Cl3Sm
Poids moléculaire (g/mol) 256.71
Numéro MDL MFCD00011235
Clé InChI BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC samarium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11316288
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011231.14
25 g
71.70€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11306288
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011231.22
100 g
229.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Samarium(III) chloride hydrate is used for the preparation of samarium metal, which finds use as magnets. It is combined with sodium chloride to get a low melting point eutectic mixture. Further, it serves as a precursor for the preparation of other samarium salts and bis(pentamethylcyclopentadienyl)alkylsamarium(III) complexes. In addition, it serves as a catalyst for hydrogenation and hydrosilylation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10361-82-7
256.71
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Cl3Sm
MFCD00011235
samarium(3+) trichloride
Spécification
Samarium(III) chloride hydrate
10361-82-7
(REO)
MFCD00011235
Soluble in water and pyridine.
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
256.71
99.9%
Acidic
110°C (in -5H2O)
Agrégats cristallins
Cl3Sm
14,8347
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
samarium(3+) trichloride
256.71 (Anhydrous)
Reacton™
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-797-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante