Learn More
Samarium cobalt, REacton™, 33 % de Sm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345517
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11345517
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042732.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12017-68-4 | CoSm | 209.293 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12017-68-4
Formule moléculaire CoSm
Poids moléculaire (g/mol) 209.293
Numéro MDL MFCD02091682
Clé InChI KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samarium cobalt, samarium cobalt powder,-30 mesh, cobalt-samarium, samarium-cobalt, powder30mesh, smco5, acmc-20ajrh, cobalt samarium, samarium cobalt, powder, sm2co17
CID PubChem 10125161
Nom IUPAC Cobalt ; Samarium
SMILES [Co].[Sm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium cobalt
Note relative au nom Intermetallic, Magnet Alloy Additive
Forme physique Poudre fine
Quantité 50 g
Numéro UN UN3089
Qualité Reacton