Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Solution saline
Solution saline Microgen Bioproducts - (conc), pour fabriquer 5 L
Marque:  Novacyt - Microgen Bioproducts M7
Product Code. 17333211
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Permet le regroupement rapide des streptocoques A, B, C, D, F et G.
Specifications
Specifications
Tampon de solution saline de 150 ml
Transparent
Liquide
Flacon
Approx. 100°C
7.4
Chlorure de sodium, eau
Qualité AnalaR
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers