Learn More
Acide salicylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464953
Click to view available options
Quantité:
250g
500 g
2500g
L’acide salicylique est utilisé comme conservateur alimentaire ainsi que dans le traitement de nombreux troubles cutanés tels que l’acné, les pellicules, le psoriasis et la dermatite séborrhéique de la peau et du cuir chevelu. C’est un antiseptique. Il est principalement utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour la fabrication de médicaments antipyrétiques, analgésiques, anti-inflammatoires et diurétiques. Il est également utilisé dans l’industrie des colorants pour la fabrication de colorants azoïques directs et pour la coloration à acides mordants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide salicylique est utilisé comme conservateur alimentaire ainsi que dans le traitement de nombreux troubles cutanés tels que l’acné, les pellicules, le psoriasis et la dermatite séborrhéique de la peau et du cuir chevelu. C’est un antiseptique. Il est principalement utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour la fabrication de médicaments antipyrétiques, analgésiques, anti-inflammatoires et diurétiques. Il est également utilisé dans l’industrie des colorants pour la fabrication de colorants azoïques directs et pour la coloration à acides mordants.
Solubilité
Soluble dans le tétrachlorure de carbone, le benzène, le propanol, l’éthanol absolu, l’acétone, le toluène et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, l’iode, le fer et les sels de fer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-72-7
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002439
Clé InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
CID PubChem 338
ChEBI CHEBI:16914
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid
Point de fusion 158°C à 160°C
Point d’ébullition 211°C (20 mmHg)
Beilstein 774890
Merck Index 14,8332
Informations sur la solubilité Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 99%
Densité 1,443
Quantité 2500g
Point d’éclair 157°C (315°F)
Sensibilité Sensible à la lumière
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Salicylic acid