Learn More
Acide salicylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L’acide salicylique est utilisé comme conservateur alimentaire ainsi que dans le traitement de nombreux troubles cutanés tels que l’acné, les pellicules, le psoriasis et la dermatite séborrhéique de la peau et du cuir chevelu. C’est un antiseptique. Il est principalement utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour la fabrication de médicaments antipyrétiques, analgésiques, anti-inflammatoires et diurétiques. Il est également utilisé dans l’industrie des colorants pour la fabrication de colorants azoïques directs et pour la coloration à acides mordants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide salicylique est utilisé comme conservateur alimentaire ainsi que dans le traitement de nombreux troubles cutanés tels que l’acné, les pellicules, le psoriasis et la dermatite séborrhéique de la peau et du cuir chevelu. C’est un antiseptique. Il est principalement utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour la fabrication de médicaments antipyrétiques, analgésiques, anti-inflammatoires et diurétiques. Il est également utilisé dans l’industrie des colorants pour la fabrication de colorants azoïques directs et pour la coloration à acides mordants.
Solubilité
Soluble dans le tétrachlorure de carbone, le benzène, le propanol, l’éthanol absolu, l’acétone, le toluène et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, l’iode, le fer et les sels de fer.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Salicylic acid |
| Point de fusion | 158°C à 160°C |
| Point d’ébullition | 211°C (20 mmHg) |
| Beilstein | 774890 |
| Merck Index | 14,8332 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 138.12 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Densité | 1,443 |
| Quantité | 500 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Salicylic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Salicylic acid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.