Learn More
Salicylaldéhyde azine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498793
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Salicylaldehyde azine is used in the preparation of 2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid 2-(2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbonyl)hydrazide by reacting with propadienedione . It has anthelmintic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼazine salicylaldéhyde est utilisée dans la préparation de lʼacide 2-oxo-2H-1-benzopyrane-3-carboxylique 2-(2-oxo-2H-1-benzopyrane-3-carbonyle)hydrazide en réagissant avec la propadiènedione. Il témoigne d’une activité anthelmintique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le méthanol et lʼacétate dʼéthyle. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 959-36-4
Formule moléculaire C14H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.262
Numéro MDL MFCD00043496
Clé InChI SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
CID PubChem 6849893
Nom IUPAC 6-[[2-[(6-oxocyclohéxa-2,4-diène-1-ylidène)méthyl]hydrazinyl]méthylidène]cyclohexa-2,4-diène-1-one
SMILES C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylaldehyde Azine
Point de fusion 216°C to 222°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Beilstein 1913597
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 240.26
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylaldehyde azine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.