Learn More
Salicylaldéhyde azine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Salicylaldehyde azine is used in the preparation of 2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid 2-(2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbonyl)hydrazide by reacting with propadienedione . It has anthelmintic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼazine salicylaldéhyde est utilisée dans la préparation de lʼacide 2-oxo-2H-1-benzopyrane-3-carboxylique 2-(2-oxo-2H-1-benzopyrane-3-carbonyle)hydrazide en réagissant avec la propadiènedione. Il témoigne d’une activité anthelmintique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le méthanol et lʼacétate dʼéthyle. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Lʼazine salicylaldéhyde est utilisée dans la préparation de lʼacide 2-oxo-2H-1-benzopyrane-3-carboxylique 2-(2-oxo-2H-1-benzopyrane-3-carbonyle)hydrazide en réagissant avec la propadiènedione. Il témoigne d’une activité anthelmintique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le méthanol et lʼacétate dʼéthyle. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Salicylaldehyde azine |
Point de fusion | 216°C to 222°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 1913597 |
Informations sur la solubilité | Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and ethyl acetate. Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 240.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Salicylaldehyde azine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.