Learn More
Salicylaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Precursor to a variety of chelating agents.Salicylaldehyde is used as a precursor to prepare catechol, benzofuran, salicylaldehydimine and 3-carbethoxycoumarin. It is used for colorimetric assay of isoleucine as well as utilized for the determination of primary amine by fluorescence method. It is a key starting material to a various chelating agents. It is used as flavor and fragrance components. Its derivative salicylaldehyde thiosemicarbazone is used for the simultaneous determination of molybdenum and iron by spectrophotometric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Précurseur d’une variété d’agents chélateurs, le salicylaldéhyde est utilisé comme précurseur pour préparer le catéchol, le benzofurane, la salicylaldéhydimine et le 3-carbéthoxycoumarine. Il est utilisé pour le dosage colorimétrique de l’isoleucine ainsi que pour la détermination de l’amine primaire par la méthode de fluorescence. Il s’agit d’un matériau de départ clé pour un certain nombre d’agents chélateurs. Il est utilisé comme composants d’arôme et de parfum. Son dérivé thiosemicarbazone salicylaldéhyde est utilisé pour la détermination simultanée du molybdène et du fer par méthode spectrophotométrique.
Solubilité
Miscible à l’alcool, à l’éther, à l’acétone, au benzène et à la plupart des solvants organiques. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents réducteurs forts, les agents oxydants forts, les bases fortes et les halogènes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Salicylaldehyde |
Point de fusion | -7°C |
Densité | 1.168 |
Point d’ébullition | 197°C |
Point d’éclair | 76°C (168°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Odeur | Almond-like |
Indice de réfraction | 1.573 |
Quantité | 2500 g |
Beilstein | 471388 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.