Learn More
Salicylaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454924
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Precursor to a variety of chelating agents.Salicylaldehyde is used as a precursor to prepare catechol, benzofuran, salicylaldehydimine and 3-carbethoxycoumarin. It is used for colorimetric assay of isoleucine as well as utilized for the determination of primary amine by fluorescence method. It is a key starting material to a various chelating agents. It is used as flavor and fragrance components. Its derivative salicylaldehyde thiosemicarbazone is used for the simultaneous determination of molybdenum and iron by spectrophotometric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Précurseur d’une variété d’agents chélateurs, le salicylaldéhyde est utilisé comme précurseur pour préparer le catéchol, le benzofurane, la salicylaldéhydimine et le 3-carbéthoxycoumarine. Il est utilisé pour le dosage colorimétrique de l’isoleucine ainsi que pour la détermination de l’amine primaire par la méthode de fluorescence. Il s’agit d’un matériau de départ clé pour un certain nombre d’agents chélateurs. Il est utilisé comme composants d’arôme et de parfum. Son dérivé thiosemicarbazone salicylaldéhyde est utilisé pour la détermination simultanée du molybdène et du fer par méthode spectrophotométrique.
Solubilité
Miscible à l’alcool, à l’éther, à l’acétone, au benzène et à la plupart des solvants organiques. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents réducteurs forts, les agents oxydants forts, les bases fortes et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-02-8
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Numéro MDL MFCD00003317
Clé InChI SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
CID PubChem 6998
ChEBI CHEBI:16008
Nom IUPAC 2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylaldehyde
Point de fusion °C to 7°C
Densité 1.168
Point d’ébullition 197°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.573
Quantité 100 g
Beilstein 471388
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,8326
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene and most organic solvents. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Salicylaldehyde, phenol