Learn More
Salicylaldazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15525226
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 959-36-4
Formule moléculaire C14H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.26
Clé InChI SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
CID PubChem 6849893
Nom IUPAC 6-[[2-[(6-oxocyclohéxa-2,4-diène-1-ylidène)méthyl]hydrazinyl]méthylidène]cyclohexa-2,4-diène-1-one
SMILES C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylaldazine
Point de fusion 218.0°C to 220.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 240.26
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylaldehyde azine, 99%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.